Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Thermal Transfer Labels
Printable, self-laminating vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
290.00 CHF - 841.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Ausführung | Matt |
Material | Self-laminating Vinyl |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11579903
|
Brady™
622025 |
White, Transparent | 38.1 mm | 41.3 mm | 38.1 mm |
290.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11524314
|
Brady™
800538 |
Yellow | 20 mm | 26 mm | 20 mm |
841.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Für glatte und texturierte Oberflächen
Spezifikation
UL-anerkannt | |
Matt | |
Unsteril | |
1 | |
-70 bis +70 °C |
Dauerhaftes Acryl | |
Self-laminating Vinyl | |
Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektro-Kennzeichnung, Laborbeschriftung | |
Square | |
0.102 mm |