Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Thermal Transfer Labels
Printable, self-laminating vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 622025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Für glatte und texturierte Oberflächen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektro-Kennzeichnung, Laborbeschriftung | |
1 | |
Square | |
0.102 mm | |
10 AWG bis 4 AWG | |
38.1 mm | |
12.7 mm |
UL-anerkannt | |
White, Transparent | |
Self-laminating Vinyl | |
Unsteril | |
BBP™11,BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
2500 Etiketten | |
-70 bis +70 °C | |
41.3 mm | |
38.1 mm | |
38.1 mm |