Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Thermal Transfer Labels
Printable, self-laminating vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 800538
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Für glatte und texturierte Oberflächen
Spezifikation
UL-anerkannt | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Unsteril | |
BBP™11, BBP™12 und BradyPrinter PR Plus Etikettendrucker, THT 76 mm Kerndrucker | |
1000 Etiketten | |
-70 bis +70 °C | |
26 mm | |
20 mm |
BPTLAB-35-427-YL | |
Yellow | |
Self-laminating Vinyl | |
Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektro-Kennzeichnung, Laborbeschriftung | |
1 | |
Square | |
0.102 mm | |
20 mm | |
20 mm |