Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), minus Vitamin A
Geeignet für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen.
255.00 CHF - 2415.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen. |
---|---|
Zelltyp | Neuronale Vorläuferzellen |
Klassifikation | serumfrei |
Konzentration | 50 X |
Kulturtyp | Säugetierzellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11500446
|
Gibco™
12587010 |
10 mL |
255.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15440584
![]() |
Gibco™
12587001 |
100 mL |
2415.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Eine Variation des meist genannten neuronalen Zellkultursupplements, B-27-Supplement minus Vitamin A ist eine kundenspezifische Version des ursprünglichen B-27 Supplements ohne Vitamin A (Retinylacetat). B-27 Supplement minus Vitamin A ist ein serumfreies Supplement, das sich ideal für die Kultivierung von neuronalen Vorläufern und Stammzellen eignet, entweder als Neurosphären in Suspension oder in adhärenter Monolayer-Kultur, ohne eine Differenzierung zu induzieren.. B-27 Supplement minus Vitamin A ist als 50x Flüssigkeit erhältlich und für die Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen ohne erforderliche Astrozyten-Nährschicht konzipiert.
B-27 Supplement eignet sich für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen. Für andere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen und Neurobasal-Medien an
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen. | |
serumfrei | |
Säugetierzellkultur | |
Zellkultur-Supplement | |
Steril | |
Trockeneis |
Neuronale Vorläuferzellen | |
50 X | |
Flüssig | |
serumfrei | |
B-27™ | |
serumfrei |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
- 5-Methoxyindole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Indol-5-yl methyl ether