Learn More
Azlon™ Rührstab aus PTFE
Geeignet für das Rühren selbst der korrosivsten Flüssigkeiten
11.05 CHF - 17.05 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rührt selbst die stärksten Korrosionsmittel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12083344
|
Azlon
SWN542 |
150 mm | N/A | ||||||
12093344
|
Azlon
SWN544 |
200 mm |
N/A
|
N/A | |||||
12003354
|
Azlon
SWN546 |
250 mm | N/A | ||||||
12013354
|
Azlon
SWN548 |
300 mm | N/A | ||||||
12023354
|
Azlon
SWN550 |
350 mm | N/A | ||||||
12033354
|
Azlon
SWN552 |
400 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Hält 260 °C stand
- PTFE-ummantelt mit einfachen Enden
- Durchmesser: 6 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
6 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Rührt selbst die stärksten Korrosionsmittel |