Learn More
Azlon™ Rührstab aus PTFE
Geeignet für das Rühren selbst der korrosivsten Flüssigkeiten
Marke: Azlon SWN542
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hält 260 °C stand
- PTFE-ummantelt mit einfachen Enden
- Durchmesser: 6 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
5.9 Zoll | |
150 mm |
Rührt selbst die stärksten Korrosionsmittel | |
6 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) |