Learn More
Azlon™ Rührstab aus PTFE
Geeignet für das Rühren selbst der korrosivsten Flüssigkeiten
Marke:  Azlon SWN546
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12003354
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält 260 °C stand
  • PTFE-ummantelt mit einfachen Enden
  • Durchmesser: 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
9.84 Zoll
250 mm
Rührt selbst die stärksten Korrosionsmittel
6 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)