Learn More
Azlon™ Fläschchen aus Polycarbonat
Optimal für die Probenahme, Herstellung und Verpackung von dampfsterilisierten biologischen Lösungen
Marke: Azlon BRC0010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochtransparentes Polycarbonatfläschchen mit farbiger Polypropylenkappe
- Geeignet für die wiederholte Sterilisation durch Autoklavieren bei 121°C
- Auslauf- und bruchsicher
- Beständig gegen Temperaturen bis −80 °C
Spezifikation
24 mm | |
10 ml | |
121 °C | |
62 mm |
Polycarbonat | |
100/Pckg. | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Fläschchen aus Polycarbonat > Kapazität: 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur