Learn More
Azlon™ Fläschchen aus Polycarbonat
Optimal für die Probenahme, Herstellung und Verpackung von dampfsterilisierten biologischen Lösungen
169.00 CHF - 211.00 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Anzahl pro Packung | 100/Pckg. |
Temperaturbereich (metrisch) | 121 °C |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15314941
|
Azlon
BRC0010 |
10 ml | 62 mm | 24 mm |
169.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15304941
|
Azlon
BRC0005 |
5 ml | 52 mm | 22 mm |
211.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hochtransparentes Polycarbonatfläschchen mit farbiger Polypropylenkappe
- Geeignet für die wiederholte Sterilisation durch Autoklavieren bei 121°C
- Auslauf- und bruchsicher
- Beständig gegen Temperaturen bis −80 °C
Spezifikation
Polycarbonat | |
100/Pckg. | |
121 °C | |
Autoklavierbar |