Learn More
Azlon™ AZLON MINI ICE BUCKET GREEN .
Fasst bis zu 1 Liter Eis oder Wasser/Eis-Flüssigkeiten. Der Azlon™ Mini-Eisbehälter hat einen flachen Boden, der ein Kippen verhindert.
Marke:  Azlon™ IBB004P
135.63 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10395010
  • 148.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht geeignet zur Verwendung mit Lösungsmitteln oder flüssigem Stickstoff
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelwandige, Polyurethan-ausgeschäumte Mini-Eisbehälter
  • Geeignet für Wasser, Trockeneis und Salzlösungen.
  • Die integrierten Griffe ermöglichen ein einfaches Heben und Tragen.
  • Konische Form für einfaches Stapeln und mehr Stabilität
  • Kapazität: 1000 ml
  • Abmessungen: 95 mm x 200 mm (H x B), Gewicht: 140 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
95 mm
200 x 200 x 95 mm
140 g
Mini-Eisbehälter
1000 ml
200 mm
Wassereis, Trockeneis, Salzlösungen
Polyurethanschaum
Grün
Name des Produkts
Azlon™ AZLON MINI ICE BUCKET GREEN . > Fassungsvermögen: 1000 ml; Farbe: Grün