Learn More
BINDER™ Untergestell
Untergestell - das mit Rollen ausgestattete Untergestell dient zur sicheren Platzierung und Nivellierung eines BINDER CO2-Inkubators
Marke: BINDER™ 9051-0044
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die sichere Positionierung und Nivellierung eines BINDER™ CO2-Inkubators
- Geeignet für:
- CB 260
- CB-S 260
Spezifikation
Basis – Die mit Rollen ausgestattete Basis ist für die sichere Positionierung und Nivellierung eines BINDER CO2 Inkubators vorgesehen | |
Stahl | |
Casters | |
18.74 lb. |
BINDER Kammern Kammern CB260, CB-S260 | |
Base | |
920x920x350 mm | |
8.5 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Untergestell > Zur Verwendung mit (Geräte): BINDER Geräte CB260 und CB-S260
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur