Learn More
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Beschreibung
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.AzlonTM LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter für verschiedene Wascherfordernisse.Funktionsverschlüsse mit spitz zulaufenden Präzisionsöffnungen, ideal zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls.
- Schlankes Design ermöglicht komfortable Handhabung und verbesserte Anwenderfreundlichkeit
- Ausgestattet mit einer Auswahl an schwenkbaren Spenderverschlüssen aus Polypropylen in weiß oder rot
- Auswahl aus drei Größen
- Verschlüsse verfügen über eine Präzisionsdüsenspitze zur Feinsteuerung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 54mm |
Material | LDPE |
Menge | 5/Pckg. |
Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 80 °C |
Verschlussfarbe | Weiß |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Product Information
Product Information
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%