Learn More
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Beschreibung
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.AzlonTM LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter für verschiedene Wascherfordernisse.Funktionsverschlüsse mit spitz zulaufenden Präzisionsöffnungen, ideal zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls.
- Schlankes Design ermöglicht komfortable Handhabung und verbesserte Anwenderfreundlichkeit
- Ausgestattet mit einer Auswahl an schwenkbaren Spenderverschlüssen aus Polypropylen in weiß oder rot
- Auswahl aus drei Größen
- Verschlüsse verfügen über eine Präzisionsdüsenspitze zur Feinsteuerung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,91 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 69mm |
Material | LDPE |
Menge | 5/Pckg. |
Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 80 °C |
Verschlussfarbe | Weiß |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur