Learn More
x30 Bottle 2000ml W/N 55mm HDPE Bulk Artikelnummer.: 15397027
Zum Warenkorb hinzufügen
x30 Bottle 2000ml W/N 55mm HDPE Bulk
Artikelnummer. 15397027
2 L
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
Artikelnummer. 15397027
Marke: Azlon BWH2000BULK
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HDPE-Flaschen für Lebensmittelanwendungen
Dieses Produkt ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Vorschriften in der EU und den USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 L
Material HDPE
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
x30 Bottle 2000ml W/N 55mm HDPE Bulk >