Learn More
Azlon™ Ampullenöffner
Sicheres Öffnen von Glasampullen mit einfacher und sicherer Entsorgung des Glasbruchs. Azlon™ Ampullenöffner sind in verschiedenen Größen erhältlich.
738.00 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Produkttyp | Ampullenöffner |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12732266
|
Azlon
AWY700 |
1 - 4 ml-Ampulle |
738.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12351168
|
Azlon
AWY702 |
5 - 10 ml-Ampulle |
769.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Sicheres und einfaches Aufbrechen von Glasampullen
- Die abgebrochene Ampullenspitze wird zur sicheren Entsorgung aufbewahrt
- Lieferbar für alle gängigen Größen von Glasampullen
Spezifikation
Naturfarben | |
Ampullenöffner | |
HDPE |