Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 8055
Highly potent and selective mTOR inhibitor
142.54 CHF - 504.31 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol |
---|---|
CAS | 1009298-09-2 |
Ziel | mTOR Inhibitors |
Summenformel | C25H31N5O4 |
Reinheit | 0.98 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30000027
|
Tocris Bioscience™
7840/50 |
50 mg |
504.31 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30000023
|
Tocris Bioscience™
7840/10 |
10 mg |
142.54 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
AZD 8055 is a highly potent, selective and ATP-competitive mTOR inhibitor (IC50 = 0.8 nM). Inhibits growth and induces autophagy in a range of cancer cell lines and xenografts, including NSCLC and glioblastoma (IC50 values are 20, 50 and 53 nM in H838, A549 and U87MG cell lines, respectively). Orally bioavailable.Spezifikation
5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol | |
mTOR Inhibitors | |
0.98 |
1009298-09-2 | |
C25H31N5O4 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C