Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 8055
Highly potent and selective mTOR inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 7840/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30000027
  • 504.31 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
AZD 8055 is a highly potent, selective and ATP-competitive mTOR inhibitor (IC50 = 0.8 nM). Inhibits growth and induces autophagy in a range of cancer cell lines and xenografts, including NSCLC and glioblastoma (IC50 values are 20, 50 and 53 nM in H838, A549 and U87MG cell lines, respectively). Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol
50 mg
C25H31N5O4
1009298-09-2
mTOR Inhibitors
0.98