Learn More
Tocris Bioscience™ AZ 10397767
Potent CXCR2 antagonist
286.00 CHF - 1150.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Antagonist |
---|---|
Zielproteine | Chemokine Receptor |
CAS | 333742-63-5 |
Summenformel | C15H14ClFN4O2S2 |
Formelmasse | 400.88g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18777686
|
Tocris Bioscience™
5872/10 |
10 mg |
286.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18797936
|
Tocris Bioscience™
5872/50 |
50 mg |
1150.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent CXCR2 antagonist (IC50 = 1 nM); attenuates oxaliplatin -induced NF-κB activation, increases oxaliplatin cytotoxicity, and potentiates oxaliplatin-induced apoptosis in AIPC cells. Reduces the numbers of neutrophils infiltrating into tumors in both in vitro and in vivo models and delayed tumor growth. Orally bioavailable.Spezifikation
Antagonist | |
333742-63-5 | |
400.88g/mol | |
Chemokine Receptor Antagonists |
Chemokine Receptor | |
C15H14ClFN4O2S2 | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ AZ 10397767