Learn More
Tocris Bioscience™ AZ 10397767
Potent CXCR2 antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 5872/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18777686
  • 286.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
AZ 10397767 is a potent CXCR2 antagonist (IC50 = 1 nM); attenuates oxaliplatin -induced NF-κB activation, increases oxaliplatin cytotoxicity, and potentiates oxaliplatin-induced apoptosis in AIPC cells. Reduces the numbers of neutrophils infiltrating into tumors in both in vitro and in vivo models and delayed tumor growth. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
Antagonist
333742-63-5
400.88g/mol
Chemokine Receptor Antagonists
Chemokine Receptor
C15H14ClFN4O2S2
Store at -20°C
10 mg
Nur für Forschungszwecke