Learn More
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung.
Marke:  Axygen™ P-2ML-SQ-C
110.30 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11360105
  • 204.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Probenahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung verwendet.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
  • 48 rechteckige Deepwellplatte mit pyramidenförmigem Boden
  • 96-Deepwellplatte mit quadratischen Wells
  • 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
  • 96-Well Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
  • 24 rechteckige Deepwellplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SLAS 1-2004
Ohne Deckel
Durchsichtig
96
Quadratisch
25/Packung
-112 °F
Standard
8 x 12
Polypropylen
Unsteril
Probennahme, In-vitro-Wachstumskammern und langfristige Lagerung
5 St./Packung
- 80 °C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer31824009 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C
Chargennummer30424027 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C
Chargennummer30724032 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C
Chargennummer30224057 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C
Chargennummer30324026 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberP-2ML-SQ-C
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Mikrotiterplatten für die Lagerung > 96 quadratische Deep-Wells; transparent; 2 ml