Learn More
Axygen™ Einkanal-Mikropipette
Die Axygen™ Einkanalpipette vereint hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativem Design für mehr Komfort beim Pipettieren über längere Zeiträume.
Marke: Axygen™ AP-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Der Fingerhaken sorgt für einen entspannten Griff
- Der große Druckknopf lässt sich leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Lautstärkeänderungen
Spezifikation
±4.0/±0.5 % | |
Mikropipette | |
± 2.8/± 0.4 μl |
1 | |
0,5 bis 10 μl | |
1er-Packung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Einkanal-Mikropipette > Kapazität: 0.5 bis 10 μl Volumen: 0.5 bis 10 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur