Learn More
Axygen™ Einkanal-Mikropipette
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Die Axygen™ Einkanalpipette vereint hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativem Design für mehr Komfort beim Pipettieren über längere Zeiträume.
209.10 CHF
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Präzision | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Präzision | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10369589
![]() |
Axygen™
AP-200 |
±1.2/±0.6 % | ±0.6/±0.2 % | 20 bis 200 μl |
209.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10641121
![]() |
Axygen™
AP-10 |
±4.0/±0.5 % | ± 2.8/± 0.4 μl | 0,5 bis 10 μl |
209.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Der Fingerhaken sorgt für einen entspannten Griff
- Der große Druckknopf lässt sich leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Lautstärkeänderungen
Spezifikation
1 | |
Mikropipette | |
1er-Packung |