Learn More
Axygen™ Axygen™ Universal-Pipettenspitze aus Polypropylen
Die Axygen™ Aerosolbarrieren-Mikropipettenspitzen ermöglichen einen freien Luftdurchlass und blockieren gleichzeitig die Aerosolkontamination.
72.41 CHF - 851.51 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Ja |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Spitzenform | Universal |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12541358
|
Axygen™
TF-50 |
0,5 bis 50 μl | Nicht steril | N/A | ||||||
12605475
|
Axygen™
TF-50 |
0,5 bis 50 μl | Nicht steril |
84.74 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12665475
|
Axygen™
TF-150 |
100 to 1000 μL | Non-sterile | N/A | ||||||
12581348
|
Axygen™
TF-150 |
100 to 1000 μL | Non-sterile | N/A | ||||||
11366054
|
Axygen™
TF-150-R-S |
1 bis 150 μl | Steril |
104.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Technologisch fortschrittliches Filtermaterial
- Die Filtermembran enthält keine auswaschbaren Zusätzen
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen (steril)
- Erhältlich in einer Vielzahl von Materialoptionen für Kontaktspitzen
Spezifikation
Gefiltert | |
Ja | |
Universal | |
Universelle Passform |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Mikropipettenspitzen mit Aerosolbarriere | |
Polypropylen |