Learn More
Axygen™ Axygen™ Zubehör für halbautomatisierte PlateMax™ Plattenversiegelungsgeräte, Heißverschlussfolien
Entwickelt für Anwendungen von PCR und Real-Time -PCR bis ELISA und Zellkulturen
549.18 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Plattendichtung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | PlateMax Plattendichtung |
Anzahl pro Karton | 500/Karton |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12769618
![]() |
Axygen™
HS-100-QPCR |
Heißversiegelungsfilm für qPCR |
563.62 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12647765
![]() |
Axygen™
HS-400 |
Heißsiegelfolie für die Lagerung von Verbindungen | N/A | |||||||
12627765
![]() |
Axygen™
HS-200 |
Abziehbarer Wärmeversiegelungsfilm |
549.18 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12637765
![]() |
Axygen™
HS-300 |
Durchstechbare Aluminium-Heißsiegelfolie |
605.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12779618
![]() |
Axygen™
HS-150-QPCR |
Abziehbarer Heißversiegelungsfilm für qPCR |
563.62 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bietet eine einfache und kostengünstige Methode zum Versiegeln von Platten
- Kann in weiten Temperaturbereichen eingesetzt werden und ist daher für viele Anwendungen geeignet.
- Für die Verwendung mit dem halbautomatischen Axygen Plattenversiegelungsgerät PlateMax (Kat.- Nr. 14-223-203)
Spezifikation
Plattendichtung | |
PlateMax Plattendichtung | |
500/Karton | |
100/Packung |