Learn More
Axygen™ Axygen™ Zubehör für halbautomatisierte PlateMax™ Plattenversiegelungsgeräte, Heißverschlussfolien
Entwickelt für Anwendungen von PCR und Real-Time -PCR bis ELISA und Zellkulturen
Marke: Axygen™ HS-100-QPCR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet eine einfache und kostengünstige Methode zum Versiegeln von Platten
- Kann in weiten Temperaturbereichen eingesetzt werden und ist daher für viele Anwendungen geeignet.
- Für die Verwendung mit dem halbautomatischen Axygen Plattenversiegelungsgerät PlateMax (Kat.- Nr. 14-223-203)
Spezifikation
Plattendichtung | |
Polyester | |
100/Packung |
PlateMax Plattendichtung | |
500/Karton | |
Heißversiegelungsfilm für qPCR |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Zubehör für halbautomatisierte PlateMax™ Plattenversiegelungsgeräte, Heißverschlussfolien > Heißversiegelungsfilm für qPCR
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur