Learn More
Axygen™ PCR-Röhrchen mit flachem Verschluss, 0,2 ml
Passen in Standard-96-Well Blöcke. Axygen™ PCR-Röhrchen mit flacher Kappe, 0.2 ml, sind aus nicht sterilem Polypropylen hergestellt. Jedes konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Die eng sitzende Kappe sichert den Inhalt und verhindert Verdunstung. In einer Auswahl an Farben erhältlich.
59.90 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
---|---|
Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
Menge | 1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11396044
![]() |
Axygen™
PCR-02-B |
Blau | Dünnwandiges PCR-Röhrchen |
116.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11356054
![]() |
Axygen™
PCR-02-A |
Divers | Dünnwandiges PCR-Röhrchen |
120.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11376044
|
Axygen™
PCR-02-C |
Klar | Dünnwandige PCR-Röhrchen |
114.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11306054
![]() |
Axygen™
PCR-02-G |
Grün | Dünnwandiges PCR-Röhrchen | N/A | ||||||
11316054
|
Axygen™
PCR-02-O |
Orange | Thin Wall PCR Tube | N/A | ||||||
12796859
|
Axygen™
PCR-02-R |
Rot | Dünnwandiges PCR-Röhrchen | N/A | ||||||
11326054
|
Axygen™
PCR-02-R |
Rot | Dünnwandiges PCR-Röhrchen | N/A | ||||||
11336054
![]() |
Axygen™
PCR-02-V |
Violett | Dünnwandiges PCR-Röhrchen |
116.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11346054
|
Axygen™
PCR-02-Y |
Gelb | Dünnwandiges PCR-Röhrchen |
116.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12545627
|
Axygen™
PCR-02-SP |
Spectrum | Thin Wall PCR Tube | N/A | ||||||
Beschreibung
Passend für Standard-Blöcke mit 96 Wells. Axygen™ PCR-Röhrchen mit flacher Kappe, 0,2 ml, sind aus unsterilem Polypropylen hergestellt. Jedes konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Die eng sitzende Kappe sichert den Inhalt und verhindert Verdunstung. In einer Auswahl an Farben erhältlich.
- Quantitative, PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Echtzeit-PCR-Geräten
- Die gleichmäßige, extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
- Die Kappen dichten die volle Länge ab, sodass die Verdunstung der Probe verhindert wird
- Die Maxymum Recovery™ Option bietet extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
- Lieferbar in verschiedenen Farben zur Farbkodierung
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton | |
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
Flach |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
Tube |