Learn More
Axygen™ PCR-Röhrchen mit flachem Verschluss, 0,2 ml
Passen in Standard-96-Well Blöcke. Axygen™ PCR-Röhrchen mit flacher Kappe, 0.2 ml, sind aus nicht sterilem Polypropylen hergestellt. Jedes konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Die eng sitzende Kappe sichert den Inhalt und verhindert Verdunstung. In einer Auswahl an Farben erhältlich.
Marke:  Axygen™ PCR-02-Y
36.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11346054
  • 116.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passend für Standard-Blöcke mit 96 Wells. Axygen™ PCR-Röhrchen mit flacher Kappe, 0,2 ml, sind aus unsterilem Polypropylen hergestellt. Jedes konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Die eng sitzende Kappe sichert den Inhalt und verhindert Verdunstung. In einer Auswahl an Farben erhältlich.
  • Quantitative, PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Echtzeit-PCR-Geräten
  • Die gleichmäßige, extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
  • Die Kappen dichten die volle Länge ab, sodass die Verdunstung der Probe verhindert wird
  • Die Maxymum Recovery™ Option bietet extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
  • Lieferbar in verschiedenen Farben zur Farbkodierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
0,2 ml
Polypropylen
Konisch
Polypropylen
Tube
Gelb
1.000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Unsteril
Flach
Dünnwandiges PCR-Röhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ PCR-Röhrchen mit flachem Verschluss, 0,2 ml > Gelb; 0,2 ml; flacher Verschluss