Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
GREENER_CHOICE
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke:  Axygen™ PCR-02D-A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12756849
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Axygen™ Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen, erhältlich in einem Sortiment verschiedener Farben, auf Kompatibilität mit zahlreichen Thermocyclern ausgelegt. Die ultradünne und gleichmäßige Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung, und die gleichmäßige Einsteckkappe sorgt zur Vermeidung von Verdampfung für eine enge Passform.
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Nicht steril
  • Verschlusskappen separat erhältlich
  • Aus 99,9 % reinem Polypropylen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    RNase-, DNase-, pyrogenfrei
    0,2 ml
    Polypropylen
    Konisch
    Polypropylen
    Tube
    Divers
    1000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton
    96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung
    Unsteril
    Kuppelform
    Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel > Sortiert; gewölbt; 0,2 ml; Standard