Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke: Axygen™ PCR-02D-A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Axygen™ Streifen mit 12 dünnwandigen PCR-Röhrchen, erhältlich in einem Sortiment verschiedener Farben, auf Kompatibilität mit zahlreichen Thermocyclern ausgelegt. Die ultradünne und gleichmäßige Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung, und die gleichmäßige Einsteckkappe sorgt zur Vermeidung von Verdampfung für eine enge Passform.
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
Tube |
Divers | |
1000 Stück/Packung; 100 Packungen/Karton | |
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
Kuppelform | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen mit gewölbtem Deckel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.2 ml, mit gewölbtem Deckel > Sortiert; gewölbt; 0,2 ml; Standard
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur