Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro Einkanalpipettierer
Die Corning™ Axygen™ Axyget™ Pro Pipettiergeräte wurden für höchsten Komfort, höchste Genauigkeit und höchste Präzision entwickelt.
235.74 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Grip Type | Ergonomisch |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Axypet™ Pro |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16312267
![]() |
Axygen™
AP-2-P |
0,1 bis 2 μl | Rot |
235.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16342257
![]() |
Axygen™
AP-10-P |
0,5 bis 10 μl | Rot |
235.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16322267
![]() |
Axygen™
AP-20-P |
2 bis 20 μl | Gelb |
235.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16342267
![]() |
Axygen™
AP-50-P |
5 bis 50 μl | Gelb |
235.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16352257
![]() |
Axygen™
AP-100-P |
10 bis 100 μl | Gelb |
284.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16332267
![]() |
Axygen™
AP-200-P |
20 bis 200 μl | Gelb |
235.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16362257
![]() |
Axygen™
AP-1000-P |
100 bis 1000 μl | Blau |
235.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
- Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
- 4-Stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
- Einkanalpipetten sind mit sehr schmalen Röhrchen kompatibel
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
- Farbkodiert zur einfachen Identifizierung der Größen
- Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
- Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
Spezifikation
ISO 8655 | |
Ergonomisch | |
Axypet™ Pro | |
Ergonomisch | |
1 |
Autoklavierbar | |
1 | |
Pipette | |
Bedienungsanleitung, QC-Zertifikat, In-Lab-Kalibrierungswerkzeug | |
3 Monate |