Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro Einkanalpipettierer
GREENER_CHOICE
Die Corning™ Axygen™ Axyget™ Pro Pipettiergeräte wurden für höchsten Komfort, höchste Genauigkeit und höchste Präzision entwickelt.
Marke:  Axygen™ AP-10-P
163.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16342257
  • 235.74 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettierer wurden für ein Höchstmaß an Ergonomie, Genauigkeit und Präzision entwickelt. Die leichte Konstruktion, die konturierte Form des Griffs und der 4-stellige Zähler wurden für ein bequemes Pipettieren entwickelt. Alle Pipetten verfügen über eine gleichmäßige Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte, um Belastungen und Ermüdungen des Handgelenks (RSI) zu verringern. Farbige Drucktasten (im Lieferumfang enthalten) können helfen, den Anwender oder die Anwendung zu definieren, um die Probensicherheit zu gewährleisten und das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern.
  • Ergonomisches Griffdesign für perfekte Passform für die rechte und linke Hand
  • Praktische Ein-Hand-Volumeneinstellung mit Auto-Lock-System verhindert versehentliche Volumenänderungen während der Arbeit
  • 4-stelliger Zähler für mehr Präzision, perfekt positioniert für Sichtbarkeit zu jeder Zeit
  • Einkanalpipetten sind mit sehr schmalen Röhrchen kompatibel
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Die Mehrkanalschäfte lassen sich einzeln einfahren, um eine perfekte Spitzenbeladung und einen einfacheren Spitzenabwurf zu gewährleisten
  • Einfache Kalibrierung im Labor hilft Ihnen, Ihren Pipettierer schnell an verschiedene Flüssigkeitstypen anzupassen
  • Einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert
Erfahren Sie mehr aus Nordamerika
Erfahren Sie mehr aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 4,0 bis ± 1,0
Autoklavierbar
Ergonomisch
Axypet™ Pro
0,5 bis 10 μl
Bedienungsanleitung, QC-Zertifikat, In-Lab-Kalibrierungswerkzeug
≤ 2,8 bis ≤ 0,4
3 Monate
ISO 8655
Rot
1
Pipette
Ergonomisch
0,01 μL
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Axypet™ Pro Einkanalpipettierer > 0,5-10 μl; 1