Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Dichtungsmatten für 2 ml 96-Well Assay-Platten mit runden Wells
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lagerungsanwendungen
312.48 CHF - 377.61 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Silikon |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Wells | 96 |
Anzahl pro Karton | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12557887
|
Axygen™
AM-2ML-RD |
Unsteril |
312.48 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12577887
|
Axygen™
AM-2ML-RD-S |
Steril |
377.61 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
- Aus Silikon in Forschungsqualität
- Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
- Für Assay- und Lagerungsplatten
- Kompatibilität: P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-96-450R-C
- Für die Verwendung mit 2 ml-96-Deepwell-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Naturfarben | |
Autoklavierbar | |
10/Pckg. | |
Dichtungsmatte | |
96-Well-Mikrotiterplatte, 2 ml |
Silikon | |
96 | |
10 | |
Rund |