Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Dichtungsmatten für 2 ml 96-Well Assay-Platten mit runden Wells
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lagerungsanwendungen
Marke:  Axygen™ AM-2ML-RD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12557887
  • 312.48 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
  • Aus Silikon in Forschungsqualität
  • Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
  • Für Assay- und Lagerungsplatten
  • Kompatibilität: P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-96-450R-C
  • Für die Verwendung mit 2 ml-96-Deepwell-Mikrotiterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Unsteril
96
10
Rund
Silikon
Autoklavierbar
10/Pckg.
Dichtungsmatte
96-Well-Mikrotiterplatte, 2 ml
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Dichtungsmatten für 2 ml 96-Well Assay-Platten mit runden Wells > Nicht steril