Learn More
Amarell™ Zeitschaltuhr
Mit Alarm- und Stoppuhrfunktion. Die elektronische Zeitschaltuhr zählt bis zu 24 Stunden zurück.
Marke: Amarell™ E920630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zeitschaltuhr mit Countdown- oder Countup-Funktion und lautem Alarmsignal
- Mit Uhr- und Stoppuhr-Speicherfunktion
- Bis zu 24 Stunden
Spezifikation
Zeitschaltuhr | |
Ja | |
68 x 53 x 20 mm |
24 h | |
Knopfzelle LR44/A76 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amarell™ Zeitschaltuhr > Abmessungen:68 x 53 x 20mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur