Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock 5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Zur Verwendung bei Probenanforderungen mit geringem Volumen
80.65 CHF - 93.72 CHF
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 5 mL
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 250/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15247179
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Axygen™
MCT-500-X
Bernsteinfarben Unsteril
93.72 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15227179
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
MCT-500-C
Durchsichtig Unsteril
80.65 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15237179
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
MCT-500-C-S
Durchsichtig Steril
88.55 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Beständig bis zu 20,000 RZB
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
5 mL
250/Packung
Schnappverschluss
Mikrozentrifugenröhrchen
Polypropylen
Polypropylen
Ja
Zylindrisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Snaplock 5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen