Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock 5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Zur Verwendung bei Probenanforderungen mit geringem Volumen
Marke: Axygen™ MCT-500-X
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Beständig bis zu 20,000 RZB
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Spezifikation
Schnappverschluss | |
5 mL | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Schnappverschluss | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
Polypropylen | |
Bernsteinfarben | |
250/Packung | |
Ja | |
Zylindrisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Snaplock 5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen > Bernsteinfarben; Homopolymer; Großpackung; 5 ml; Standard
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur