Learn More
Axygen™ Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Wide Bore
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
32.75 CHF - 459.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit Pipette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11396054
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
T-205-WB-C-R-S
Steril
459.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12581358
Unterlagen ansehen
Axygen™
T-205-WB-C
Unsteril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11374245
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Axygen™
T-205-WB-C
Unsteril
32.75 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
  • Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
  • Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
  • Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
  • Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Autoklavierbar
Universal Fit Pipette
Durchsichtig
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Wide Bore