Learn More
Axygen™ Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Wide Bore
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
Marke: Axygen™ T-205-WB-C-R-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Durchsichtig | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Genomisch/mit weiter Öffnung, Universal | |
Polypropylen |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Racks | |
Universal Fit Pipette |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Wide Bore > Durchsichtig; Breite Öffnung; Vorsterilisiert; Im Rack
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur