Learn More
Zeiss™ Axioscope 5 Standmikroskop
Flexibles Standmikroskop, ideal für biomedizinische Routine und Forschung.Konfigurierbar für die klinische Umgebung.Das System ist für die Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie mit einem Fototubus konfiguriert.
10320.00 CHF - 32630.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchlicht-Hellfeld und LED-Epifluoreszenz |
---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17372810
|
Zeiss™
490040-0049-000 |
2-Kanal-Fluoreszenz – 470 nm, 565 nm |
10320.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17382810
|
Zeiss™
490040-0051-000 |
4-Kanal-Fluoreszenz – 385 nm, 470 nm, 565 nm, 625 nm |
32630.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Das Axioscope 5 ist ein flexibles, manuelles Standmikroskop, das für eine Reihe von Durchlichtbeobachtungen verwendet werden kann. Es ist auch als Fluoreszenzmodell erhältlich.
- Mögliche Kontrastmethoden sind Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, PlasDIC, DIC, Fluoreszenz und
Durchlicht-/reflektierte Lichtpolarisation, je nach Konfiguration.Damit kann das Mikroskop für eine Vielzahl von Anwendungen in der Biologie, Human- und Veterinärmedizin, Mikrobiologie, Pflanzenwissenschaften sowie Botanik und Forensik eingesetzt werden. - Das Mikroskopobjektgehäuse ist pulverbeschichtetes, langlebiges Metall, wärmebehandelt und beständig gegen Standardreagenzien für Färbungen, organische Lösungsmittel zur Reinigung von Objektiven und Desinfektionsmittel.
- Alle optischen Teile, einschließlich Objektive, Okulare, Linsen und Prismen haben eine antireflektierende und antimykotische Beschichtung.
- Das Mikroskop bietet einen z-koaxialen Antrieb mit Grob- und Feinfokus.Feinfokus-Knopf links und rechts. Der Fokusbereich beträgt 24 mm. Das Mikroskop verfügt über einen einstellbaren Fokusstop.Der Grobfokus ermöglicht Bewegungen von 4 mm/Drehung, der Feinfokus wird mit 400 μm/Drehung und einer Graduierung in Mikrometer (4 μm) geliefert.
- Das Mikroskop wird mit einem manuell drehbaren Objektivrevolver mit 6 codierten Positionen geliefert, die für das Lesen der Objektivposition für die Funktion des Lichtintensitätsmanagers und für Skalierungsinformationen geeignet ist.
- Das Mikroskop verfügt über eine Eco-Modus-Funktion, die die Lebensdauer der Beleuchtung verlängert und Energie spart.Wenn das Mikroskop aktiv ist, wechselt es nach 15 Minuten Leerlauf automatisch in den Standby-Modus. Mit einer beliebigen Tastenberührung wird das Mikroskopsystem sofort wieder eingeschaltet.
- Das Mikroskopgehäuse ist mit zwei integrierten, ergonomisch positionierten “Druckknöpfen” in der Nähe des Fokusantriebs auf beiden Seiten des Mikroskopgehäuses ausgestattet, um Handbewegungen zu minimieren und links- sowie rechthändige Benutzer optimal zu unterstützen.Mit der “Schnappschusstaste” können Sie Bilder und Videos direkt vom Stativ aufnehmen (mit AxioCam 208/202 im unabhängigen Modus und mit Labscope; mit jeder Axiocam mit ZEN).
- Das Mikroskop verfügt über eine mechanische, racklose Bühne mit eloxierter Oberfläche für den Betrieb mit der rechten Hand (optional mit der linken Hand).Der Tischgriff verfügt über eine Verlängerung von 15 mm und einstellbarem Drehmoment für eine ergonomische Arbeitsposition, die Ermüdung reduziert.
- Die Durchlichtbeleuchtung wird von einer integrierten, kodierten 10 W-Weißlicht-LED mit hohe Leuchtkraft geleistet.Sie bietet eine ausreichende Lichtintensität, selbst für lichtintensive Anwendungen oder kontrastierende Techniken, wie z. B. Dunkelfeld.Die 10 W-LED eignet sich auch für Multidiskussions-/Co-Beobachtungs-Umgebungen, in denen mehr als 11 Co-Beobachter unterstützt werden können.Der sehr hohe Farbwiedergabeindex von >95 dieser LED ermöglicht die Beobachtung von Proben mit hoher Farbtreue.Die 10 W-LED verfügt über eine erwartete Lebensdauer von > 60.000 Stunden und von einem integrierten Netzteil im Stativ versorgt.
- Der gleiche Ständer ist auch mit Halogenbeleuchtung kompatibel und ermöglicht die optionale Montage einer
100 W-Halogenlampe mit externer Stromversorgung anstelle der LED. - Das Mikroskop bietet aktives Lichtmanagement mit einer einstellbaren Lichtintensität.Die Lichtintensität wird pro Objektiv gespeichert und bietet bei allen Vergrößerungen eine gleichmäßige Helligkeit, wodurch eine manuelle Einstellung
der Lichtintensität beim Objektivwechsel vermieden wird. - Das Mikroskop verwendet die vollständige Köhler-Beleuchtung mit integrierten Werkzeugen, um das Mikroskop zu köhlern.Das Mikroskop arbeitet in der Regel mit einem Abbe- oder achromatischen, aplanatischen Unterstufenkondensator einschließlich Irisblende.Die Höhe des Kondensators und der Anschlag der Höhenbegrenzung können eingestellt und fixiert werden.
Spezifikation
Durchlicht-Hellfeld und LED-Epifluoreszenz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Axioscope 5 Standmikroskop