Learn More
Carbolite™ AX 60 Trockenschränke
Laborofen in Tischgröße. Der Carbolite™ AX Trockenofen ist mit dem digitalen PID-Temperaturregler R38 ausgestattet.
3740.00 CHF - 7653.20 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BS EN 61010-2-010:2003 |
---|---|
Typ | Trockenofen |
Display | Digital |
Isolierung | Isolierung mit geringer thermischer Masse |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12039802
|
Carbolite™
AX060-230SN+&02-R38 |
66 L |
3740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12039229
|
Carbolite™
PN060-230SN+TMP-R38-3216P1 |
57 l | N/A | |||||||
12029802
|
Carbolite™
AX030-230SN+&02-R38 |
28 L |
4670.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 250 °C maximale Betriebstemperatur
- Kammervolumen 30 oder 60 l
- Ausgestattet mit dem digitalen PID-Temperaturregler R38
- Lüfterkonvektion für schnelle Erwärmung und ausgezeichnete Homogenität
- Chemikalienbeständige Edelstahlverkleidung
- Zwei verstellbare, vernickelte Drahteinlegeböden
- Tür mit Hebelverriegelung und luftdichter Silikondichtung
- Entspricht der Sicherheitsnorm BS EN 61010-2-010:2003
- Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Digitaler Prozess-Timer zum Ausschalten des Ofens
- Zusätzliche Einlegeböden und Laufschienen
- Tür abschließbar
- Niederspannungs-Optionen für die Verwendung unter 220 V
- Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
Spezifikation
BS EN 61010-2-010:2003 | |
Digital | |
Edelstahl |
Trockenofen | |
Isolierung mit geringer thermischer Masse | |
± 5 °C |