Learn More
SI Analytics™ AVS370 Modul1 Viskosimeter
SI Analytics™ AVS 370 Modul 1 Viskosimeter bietet die außergewöhnliche Kombination von Druck und Ansaugung im Betrieb.
Marke: SI Analytics™ 1056516
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polymer 1
- Lieferumfang: AVS370 Grundgerät, 1 Stück AVS/SK, 1 Stück, VZ 8523, 1 Stück, CT 53 HT, 1 Stück, CK 300, 1 Stück, VZ 8601, 1 Stück, VZ 8604, 1 Stück, VZ 8606, 1 Stück, 8610, 1 Stück, VZ 8630, 1 Stück, VZ 8571, 1 Stück, 8551, 1 Stück, 8552
- Bietet Ihnen mehr Flexibilität und eine bessere Anpassung an die zu untersuchenden Flüssigkeiten
- Es ermöglicht den Betrieb eines Visco Pump II-Moduls zur optischen Erkennung transparenter Proben oder der TC-Version für opake und schwarze Flüssigkeiten
Spezifikation
Viskosimeter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ AVS370 Modul1 Viskosimeter > Produkttyp:Viskosimeter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur