Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
Avantgarde.Line drying and heating oven with forced convection and advanced program functions.
7310.00 CHF - 14290.00 CHF
Spezifikation
Konvektionstyp | Forced |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 300°C |
Typ | Drying and Heating Chamber |
Display | Touchscreen |
Enthält | 2 Chrome-plated Racks |
Código de producto | Marca | Modell | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modell | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17837398
|
BINDER™
9010-0371 |
M056-230V |
7310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17817398
|
BINDER™
9010-0372 |
M115-230V |
8695.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17827398
|
BINDER™
9010-0373 |
M260-400V |
10190.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17807398
|
BINDER™
9010-0374 |
M720-400V |
14290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
- Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
- Reinforced fan with adjustable speed
- Electromechanical control of the exhaust air flap
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
- Failsafe function
- Computer interface: Ethernet
Especificaciones
Forced | |
Drying and Heating Chamber | |
2 Chrome-plated Racks | |
APT.line™ Technology |
300°C | |
Touchscreen | |
Digital |