Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
GREENER_CHOICE
Avantgarde.Line drying and heating oven with forced convection and advanced program functions.
Marke:  BINDER™ 9010-0374
9592.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17807398
  • 14745.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
  • Reinforced fan with adjustable speed
  • Electromechanical control of the exhaust air flap
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
  • Failsafe function
  • Computer interface: Ethernet
Spezifikation
Spezifikation
MB2
741 L
Trocken- und Heizkammer
2 Chrome-plated Racks
M720-400V
Digital
565 x 1000 x 1300 mm
50/60 Hz, 400 V
APT.line™ Technology
Forced
300 °C
Touchscreen
315 kg
2 (Standard)/16 (Max.)
2 K
816 x 1165 x 1589 mm
400 V
2
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Avantgarde.Line > Avantgarde.Line; Model: M720-400V