Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
Avantgarde.Line drying and heating oven with forced convection and advanced program functions.
Marke: BINDER™ 9010-0373
9989.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25049" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
- Reinforced fan with adjustable speed
- Electromechanical control of the exhaust air flap
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
- Failsafe function
- Computer interface: Ethernet
Spezifikation
MB2 | |
259 L | |
Trocken- und Heizkammer | |
2 Chrome-plated Racks | |
M260-400V | |
Digital | |
505 x 650 x 780 mm | |
50/60 Hz, 400 V | |
APT.line™ Technology |
Forced | |
300 °C | |
Touchscreen | |
270 kg | |
2 (Standard)/8 (Max.) | |
1.5 K | |
786 x 814 x 962 mm | |
400 V | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Avantgarde.Line > Avantgarde.Line; Model: M260-400V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur