Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Die integrierte Diamond Spritzentechnologie gewährleistet wesentlich höhere Langlebigkeit, Klarheit und Genauigkeit. SGE Autosampler-Spritzen mit fester 42 mm-Kanüle mit Konusspitze sind speziell für den Einsatz in Agilent Autosamplern konzipiert.
Marke:  SGE™ 002813
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10493492
  • 1085.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche
  • Erhöhte Laufruhe
  • Farbcodierte Spritzen nach Volumen
  • Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Spezifikation
23 ga.
0.11 mm
0.63 mm
1.65 Zoll
Autosampler-Spritze
25/Pckg.
Konus
Befestigt
0,004 in.
0,024 in.
Gaschromatographie
42 mm
10F-AG-0.63C 25er-Packung
10 μl
Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS
Name des Produkts
SGE™ Autosampler-Spritzen > Modell:10F-AG-0.63C 25 St./Packung; AD:0,63mm; Gauge:23; Volumen:10 μl