Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen
BIOPHARMA
Sorgen Sie für gleichbleibende Leistung und Qualität. Axygen™ Automatisierungsspitzen für Tecan™, Zymark™, Biotek™ und Dynamic Devices bestehen aus transparentem Polypropylen in 96-Well-Gestellen. Lieferbar als unsteril/steril, ohne/mit Filter, mit weiter Öffnung und Beschriftungsfeld am Boden und mit Volumina von 50 bis 200 μl.
Marke:  Axygen™ EV-200-R-S
358.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12752836
  • 607.54 CHF / 4800 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Umfassendes Sortiment an Pipettenspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Systeme
  • Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
  • Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen: 50, 100, 180 und 200 μl
  • Mit den folgenden Modellen kompatibel:
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo und Aquarius mit MCA96-Kopf
    • Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ und Zephyr™ mit HV96-Kopf
    • Biotek™ Precision™ und Precision XS 8 oder 12-Kopf
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Kanal-Standardvol. und 96-Kanal-Kleinvol.-Kopf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Steril
Hellgrau
DNAse-/RNAse-frei
Racks
SBS-Box
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamische Geräte Oasis LM
Ungefiltert
Durchsichtig
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Automatisierung, Rund
50 Boxen/Karton
Polypropylen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer00424000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/08/2024 Catalog NumberEV-200-R-S
Chargennummer27319000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberEV-200-R-S
Chargennummer26819000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberEV-200-R-S
Chargennummer26418000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberEV-200-R-S
Chargennummer14120000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberEV-200-R-S
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen > Steril; 200 μl; Ungefiltert; Rund