Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen
Sorgen Sie für gleichbleibende Leistung und Qualität. Axygen™ Automatisierungsspitzen für Tecan™, Zymark™, Biotek™ und Dynamic Devices bestehen aus transparentem Polypropylen in 96-Well-Gestellen. Lieferbar als unsteril/steril, ohne/mit Filter, mit weiter Öffnung und Beschriftungsfeld am Boden und mit Volumina von 50 bis 200 μl.
Marke: Axygen™ EV-200-R-S
Beschreibung
- Umfassendes Sortiment an Pipettenspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Systeme
- Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
- Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Erhältlich in verschiedenen Volumen: 50, 100, 180 und 200 μl
- Mit den folgenden Modellen kompatibel:
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo und Aquarius mit MCA96-Kopf
- Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ und Zephyr™ mit HV96-Kopf
- Biotek™ Precision™ und Precision XS 8 oder 12-Kopf
- Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Kanal-Standardvol. und 96-Kanal-Kleinvol.-Kopf
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Hellgrau | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Racks | |
SBS-Box | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamische Geräte Oasis LM |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Automatisierung, Rund | |
50 Boxen/Karton | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
00424000 | Qualitätsbescheinigung | 11/09/2024 | EV-200-R-S |