Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 96-well
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
18000.00 CHF - 18290.00 CHF
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Thermische Gleichmäßigkeit < 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Abmessungen 12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm)
Spannung 100/240 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15859902
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A31489
Includes a 1-meter connector cable
18000.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15869902
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A31490
Includes a 3-meter connector cable
18090.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15879902
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A31491
Includes a 10-cm connector cable
18290.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C)
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
100/240 V
Thermocycler
USB, WLAN, Ethernet
3,5 °C/s (Block), 1,8 °C/s (Probe)
6 kg (13,2 lb.)
Geeignet für hohe Durchsätze
12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm)
Kein Display
Beschränkte Garantie
600 W
1 each
Isothermer 96-Well-Block
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 96-well