Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 96-well
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
Marke: Applied Biosystems™ A31489
11505.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- ATC-Blockmodul
- ATC-Steuermodul
- 1 m langes Anschlusskabel
- CAT 5-Ethernet-Kabel, Lagerung bei Raumtemperatur
Beschreibung
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
- Automatisierte Plattenejektoren sorgen für eine konsistente Plattenpositionierung für 96-Well Mikrotiterplatten mit Halbrand oder mit vollem Rand
Serviceleistungen
27 Monate Gewährleistung;
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm) | |
100/240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 105 °C | |
600 W | |
Includes a 1-meter connector cable | |
6 kg (13,2 lb.) |
• ATC-Blockmodul • ATC-Steuermodul • CAT 5-Ethernet-Kabel • 1 m langes Anschlusskabel |
|
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
1x 96-Well-Platte mit Voll- oder Halbrand | |
Kein Display | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
3,5 °C/s (Block), 1,8 °C/s (Probe) | |
1 each | |
Isothermer 96-Well-Block |