Learn More
Cole-Parmer™ WINKELVERBINDER 1/8' MNPT X 1/4' 1/4'
Cole-Parmer™ Winkelverschraubungen (Klemmringverschraubung x NPT(M), aus PFA) besitzen Gewinde und Klemmringverschraubungsstücke, die für eine festere Verbindung sorgen.
Marke: Cole-Parmer™ 31320-15
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Konstruktion aus PFA
- Zuverlässige Verbindungen mit Gewinde und Kompression
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 x | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
1/4 in.-Schlauch-Außendurchmesser und 1/8 in.-NPT-Gewindeanschluss | |
Passend für 1/4 in. AD-Schläuche, 1/8 in. NPT | |
1/8 in. NPT |